Learn More
5-Amino-4,6-dicloro-2-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11946551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946551 1 g 1 g
11956551 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442520010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 39906-04-2
Fórmula molecular C5H5Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 178.02
Clave InChI FKRXXAMAHOGYNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine, 2-methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-amine, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, pubchem6960, acmc-209j8x, ksc496o2d, fkrxxamahogynt-uhfffaoysa
PubChem CID 736674
Nombre IUPAC 4,6-dicloro-2-metilpirimidin-5-amina
SMILES CC1=NC(=C(C(=N1)Cl)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-4, 6-dichloro-2-methylpyrimidine
Punto de fusión 72°C to 75°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.02
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación