Learn More
Ácido 5-amino-4-(1,3-dihidro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-il)-5-oxopentanoico, Mikromol
Código de producto. 30464268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30464268 25 mg
1 options
Código de producto. 30464268 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3641.240025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 5-amino-4-(1,3-dihidro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-il)-5-oxopentanoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
CAS 1198299-72-7
Nombres de analitos o componentes 5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H13 N3 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Amino-4-(4-nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, 2H-Isoindole-2-butanoic acid, γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo- (ACI), γ-(Aminocarbonyl)-1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindole-2-butanoic acid (ACI), 5-Amino-4-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O6/c14-12(19)10(4-5-11(17)18)15-6-8-7(13(15)20)2-1-3-9(8)16(21)22/h1-3,10H,4-6H2,(H2,14,19)(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)C(CCC(=O)O)N1Cc2c(cccc2[N+](=O)[O-])C1=O
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-4-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-il)-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 307.259
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.08 g/mol