Learn More
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide, MedChemExpress
Código de producto. 16431929
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431929 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16431929 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY41461
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
Forma física Solid
CAS 360-97-4
Color Light Khaki
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6N4O
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo 5-Aminoimidazole-4-carboxamide AICA
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (792.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (158.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)NC=N1)N
Peso molecular (g/mol) 126.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12