Learn More
5-amino-3-metilpirazol, TRC
Código de producto. 30322544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322544 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30322544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6174805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-methylpyrazole
CAS 31230-17-8
Fórmula molecular C4 H7 N3
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
SMILES Cc1cc(N)n[nH]1
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirazol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 97.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.064
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.