Learn More
5-amino-3-metilpirazol, TRC
Código de producto. 30327640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327640 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30327640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61748050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-methylpyrazole
CAS 31230-17-8
Fórmula molecular C4 H7 N3
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
SMILES Cc1cc(N)n[nH]1
Nombre IUPAC 5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Peso molecular (g/mol) 97.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.064