Learn More
5-amino-3-metilisoxazol, TRC
Código de producto. 30316372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316372 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30316372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6168952.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-methylisoxazole
CAS 14678-02-5
Fórmula molecular C4H6N2O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-aminoisoxazole, 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-isoxazolylamine, 5-Amino-3-methyl-1,2-oxazole, NSC 93421
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,5H2,1H3
SMILES Cc1cc(N)on1
Nombre IUPAC 3-metil-1,2-oxazol-5-amina
Peso molecular (g/mol) 98.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.048