Learn More
5-Amino-3-metilisoxazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10033630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10033630 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10033630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-methylisoxazole
Nombre de nota 98%
CAS 14678-02-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81.0°C to 84.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H6N2O
Número MDL MFCD00003151
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
Clave InChI FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NOC(=C1)N
Nombre IUPAC 3-metil-1,2-oxazol-5-amina
Peso molecular (g/mol) 98.105
PubChem CID 84590
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o fragmentos