Learn More
5-Amino-3-metilisoxazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499663 5 g 5 g
11304679 1 g 1 g
11409673 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12446.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14678-02-5 | C4H6N2O | 98.105 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14678-02-5
Fórmula molecular C4H6N2O
Peso molecular (g/mol) 98.105
Número MDL MFCD00003151
Clave InChI FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
PubChem CID 84590
Nombre IUPAC 3-metil-1,2-oxazol-5-amina
SMILES CC1=NOC(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-methylisoxazole
Punto de fusión 81°C to 85°C
Cantidad 5 g
Beilstein 107906
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.11
Porcentaje de pureza ≥98%