Learn More
Clorhidrato de 5-amino-3-metilisotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-3-methylisothiazole Hydrochloride |
| CAS | 52547-00-9 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 S . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc(N)sn1 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-metil-1,2-tiazol-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 150.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0018 |