Learn More
5-Amino-3-metil-1-fenil-1H-pirazol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420389 5 g 5 g
15430389 25 g 25 g
15440389 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63605.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1131-18-6
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.219
Número MDL MFCD00020727
Clave InChI FMKMKBLHMONXJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-methyl-1-phenyl, 1-phenyl-3-methyl-5-aminopyrazole, 3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine, 5-methyl-2-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-phenyl-3-methyl-5-amino pyrazole, unii-x6087geb2p, pyrazole, 5-amino-3-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-5-amine, 3-methyl-1-phenyl
PubChem CID 70801
Nombre IUPAC 5-metil-2-fenilpirazol-3-amina
SMILES CC1=NN(C(=C1)N)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 114°C to 117°C
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 140666
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Sólido