Learn More
5-Amino-3-ciano-4-yodo-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-3-cyano-4-iodo-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole |
| CAS | 188539-59-5 |
| Fórmula molecular | C11H4Cl2F3IN4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-iodo-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H4Cl2F3IN4/c12-5-1-4(11(14,15)16)2-6(13)9(5)21-10(19)8(17)7(3-18)20-21/h1-2H,19H2 |
| SMILES | Nc1c(I)c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-yodopirazol-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 446.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 445.881 |