Learn More
5-Amino-3-(4-metilfenil)pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11996211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996211 5 g 5 g
11986211 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438800050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
CAS 78597-54-3
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.22
Clave InChI GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-p-tolyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-4-methylphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-p-tolyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methylphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methylphenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-p-tolylpyrazole, 5-4-methylphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-p-tolyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methylphenyl, 5-4-methylphenyl-2h-pyrazol-3-amine
PubChem CID 736768
Nombre IUPAC 5-(4-metilfenil)-1H-pirazol-3-amina
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 152.3°C to 153.3°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación