Learn More
5-Amino-3-(4-metoxifenilo)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494167 5 g 5 g
15484167 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31580.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19541-95-8 | C10H11N3O | 189.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19541-95-8
Fórmula molecular C10H11N3O
Peso molecular (g/mol) 189.218
Número MDL MFCD00462192
Clave InChI UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-methoxyphenyl pyrazole, 5-amino-3-4-methoxyphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-4-methoxy-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 2756469
Nombre IUPAC 5-(4-metoxifenilo)-1H-pirazol-3-amina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza 97%