Learn More
5-Amino-3-(4-fluorofenil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465597 5 g 5 g
15455597 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32830.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 72411-52-0 | C9H8FN3 | 177.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72411-52-0
Fórmula molecular C9H8FN3
Peso molecular (g/mol) 177.18
Número MDL MFCD01023677
Clave InChI QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-4-fluoro-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-fluorophenyl pyrazole-5-ylamine
PubChem CID 2759138
Nombre IUPAC 5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-amina
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.18
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.