Learn More
5-Amino-3-(4-fluorofenil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455597 1 g 1 g
15465597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32830.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 72411-52-0 | C9H8FN3 | 177.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72411-52-0
Fórmula molecular C9H8FN3
Peso molecular (g/mol) 177.18
Número MDL MFCD01023677
Clave InChI QYEHDCXFXONDPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 5-4-fluoro-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-fluorophenyl pyrazole-5-ylamine
PubChem CID 2759138
Nombre IUPAC 5-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-amina
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.18
Porcentaje de pureza 97%