Learn More
5-amino-3,4-dimetilisoxazol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole |
| CAS | 19947-75-2 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)7-8-5(3)6/h6H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1noc(N)c1C |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amine |
| Peso molecular (g/mol) | 112.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0637 |