Learn More
5-amino-3,4-dimetilisoxazol, TRC
Código de producto. 30311988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311988 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30311988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60683510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
CAS 19947-75-2
Fórmula molecular C5 H8 N2 O
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)7-8-5(3)6/h6H2,1-2H3
SMILES Cc1noc(N)c1C
Nombre IUPAC 3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-amine
Peso molecular (g/mol) 112.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0637