Learn More
5-Amino-3,4-dimetilisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309455 1 g 1 g
11319455 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18668.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19947-75-2 | C5H8N2O | 112.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19947-75-2
Fórmula molecular C5H8N2O
Peso molecular (g/mol) 112.132
Número MDL MFCD00046081
Clave InChI PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
Nombre IUPAC 3,4-dimetil-1,2-oxazol-5-amina
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 1 g
Beilstein 108546
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 99%