Learn More
5-Amino-3,4-dimetilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318665 10 g 10 g
11308665 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12191.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 19947-75-2 | C5H8N2O | 112.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19947-75-2
Fórmula molecular C5H8N2O
Peso molecular (g/mol) 112.132
Número MDL MFCD00046081
Clave InChI PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
Nombre IUPAC 3,4-dimetil-1,2-oxazol-5-amina
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 10 g
Beilstein 108546
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%