Learn More
5-Amino-3-(4-clorofenil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474767 5 g 5 g
15464767 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32089.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78583-81-0
Fórmula molecular C9H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 193.63
Número MDL MFCD00053046
Clave InChI XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
PubChem CID 2735305
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-amina
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 172°C to 174°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.64
Porcentaje de pureza 97%