Learn More
5-Amino-3-(4-clorofenil)-1,2,4-tiadiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448485 250 mg 250 miligramos
15436277 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33467.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19922-07-7 | C8H6ClN3S | 211.667 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19922-07-7
Fórmula molecular C8H6ClN3S
Peso molecular (g/mol) 211.667
Número MDL MFCD07357326
Clave InChI IUSHKZWNRIGLGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazol-5-amine, 1,2,4-thiadiazol-5-amine,3-4-chlorophenyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole, chlorophenylthiadiazolamine, 3-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole-5-ylamine
PubChem CID 23331270
Nombre IUPAC 3-(4-Clorofenil)-1,2,4-tiadiazol-5-amina
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NSC(=N2)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Punto de fusión 183°C to 185°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.67
Porcentaje de pureza 96%