Learn More
5-Amino-3-(2-tienil)-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316986 1 g 1 g
11326986 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06752.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 96799-03-0 | C7H7N3S | 165.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96799-03-0
Fórmula molecular C7H7N3S
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00051815
Clave InChI TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-3-2-thienyl pyrazole, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 3-2-thienyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-2-thienyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, gnf-pf-1850, 5-amino-3-thien-2-yl pyrazole, 5-amino-3-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 523184
Nombre IUPAC 5-tiofén-2-il-1H-pirazol-3-amina
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Punto de fusión 101°C to 103°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4399374
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza 98%