Learn More
5-amino-3-(1-naftil)-4-ciano-1-terc-butilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-3-(1-naphthyl)-4-cyano-1-tert-butylpyrazole |
| CAS | 221243-34-1 |
| Fórmula molecular | C18 H18 N4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N4/c1-18(2,3)22-17(20)15(11-19)16(21-22)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-10H,20H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)n1nc(c2cccc3ccccc23)c(C#N)c1N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-terc-butil-3-naftalen-1-ilpirazol-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 290.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1531 |