Learn More
5-amino-2H-isoquinolin-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2H-isoquinolin-1-one |
| CAS | 93117-08-9 |
| Fórmula molecular | C9H8N2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-1(2H)-isoquinolinone, 5-Amino-isocarbostyril |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-11-9(7)12/h1-5H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1cccc2C(=O)NC=Cc12 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2H-isoquinolin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0637 |