Learn More
5-Amino-2-(trifluorometilo)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463518 5 g 5 g
15473518 250 mg 250 miligramos
15453518 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56968.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106877-33-2 | C6H5F3N2 | 162.12 g/mol
Employed in a convenient, one-pot, synthesis of azaindoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en una práctica síntesis de azaindoles en un recipiente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106877-33-2
Fórmula molecular C6H5F3N2
Peso molecular (g/mol) 162.12
Número MDL MFCD01862656
Clave InChI IBOZOWZSXZNIHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-trifluoromethyl pyridine, 6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-6-trifluoromethyl pyridine, 5-amino-2-trifluoromethylpyridine, 3-amino-6-trifluoromethylpyridine, 6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 2-trifluoromethyl-5-aminopyridine, pubchem2997
PubChem CID 2737744
Nombre IUPAC 6-(trifluorometilo)piridina-3-amina
SMILES NC1=CC=C(N=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 39°C to 43°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 98%