Learn More
5-amino-2-fenil-3(2H)-piridazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-phenyl-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 13589-77-0 |
| Fórmula molecular | C10H9N3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-9-8(12)6-13-14(10(9)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2 |
| SMILES | O=C(C=C(N)C=N1)N1C2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | 5-amino-4-cloro-2-fenilpiridazina-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 187.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0746 |