Learn More
Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30326407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326407 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30326407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6183955G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-nitrobenzoic acid
CAS 13280-60-9
Fórmula molecular C7 H6 N2 O4
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 182.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0328