Learn More
Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 13280-60-9 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N2 O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(c(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-2-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0328 |