Learn More
Ácido 5-amino-2nitrobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382937 5 g 5 g
11372937 1 g 1 g
11392937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16225.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13280-60-9 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13280-60-9
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.135
Número MDL MFCD00035748
Clave InChI KZZWQCKYLNIOBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-nitro, 3-carboxy-4-nitroaniline, 5-amino-2-nitro-benzoic acid, pubchem4983, acmc-1bxcb, intermediates-zcf02020, 5-amino-2-nitrobenzoicacid, 6-nitro-m-anthranilic acid
PubChem CID 83298
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión ∽240°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2107512
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 95%