Learn More
5-amino-2-naftalenol, TRC
Código de producto. 30320467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320467 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30320467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618660500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-naphthalenol
CAS 86-97-5
Fórmula molecular C10 H9 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-Amino-2-naphthol, 1-Amino-6-hydroxynaphthaline, 1-Amino-6-naphthol, 5-Amino-2-hydroxynaphthalene, 5-Amino-2-naphthol, 6-Hydroxy-1-naphthylamine, NSC 4012
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO/c11-10-3-1-2-7-6-8(12)4-5-9(7)10/h1-6,12H,11H2
SMILES Nc1cccc2cc(O)ccc12
Nombre IUPAC 5-aminonaftalen-2-ol
Peso molecular (g/mol) 159.185
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.068