Learn More
Ácido 5-amino-2-naftalenosulfónico, ~90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-naphthalenesulfonic Acid |
| CAS | 119-79-9 |
| Fórmula molecular | C10H9NO3S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Naphthylamine-6-Sulfonic Acid, Cleve's beta-Acid, 6-Sulfo-1-naphthylamine, NSC 31506, NSC 4984 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14) |
| SMILES | Nc1cccc2cc(ccc12)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-aminonaftaleno-2-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0303 |