Learn More
5-Amino-2-(metiltio)pirimidina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15535886 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15535886 250 mg 250 miligramos
15525886 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535886 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449822500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
CAS 42382-46-7
Fórmula molecular C5H7N3S
Peso molecular (g/mol) 141.19
Número MDL MFCD10697095
Clave InChI NRJNAXLXHFQYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio pyrimidin-5-amine, 2-methylsulfanyl pyrimidin-5-amine, 2-methylmercapto-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine,2-methylthio, 2-methylsulfanylpyrimidin-5-ylamine, 2-methylsulfanyl-5-pyrimidinamine, 2-methylthio-5-pyrimidinamine, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio, 5-pyrimidinamine, 2-methylthio-9ci
PubChem CID 12215991
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilipirimidin-5-amina
SMILES CSC1=NC=C(N)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.19
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación