Learn More
5-Amino-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443687 250 mg 250 miligramos
11347269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27431.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3430-14-6 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3430-14-6
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00833389
Clave InChI UENBBJXGCWILBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-methylpyridine, 3-amino-6-methylpyridine, 3-amino-6-picoline, 5-amino-2-picoline, 6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-5-aminopyridine, 6-methylpyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinamine, 6-methyl-3-pyridylamine
PubChem CID 243313
Nombre IUPAC 6-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=CC=C(N)C=N1
Spécification
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylpyridine
Punto de fusión 95°C to 99°C
Olor Characteristic
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.