Learn More
5-Amino-2-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422719 100 g 100 g
15432719 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66252.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2835-95-2 | Molecular Formula: C7H9NO | Molecular Weight: 123.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-95-2
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00043922
Clave InChI DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-o-cresol, 4-amino-2-hydroxytoluene, 3-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 5-amino-2-methyl, 3-amino-6-methylphenol, 6-methyl-3-aminophenol, unii-ubb8xeb10b, 5-amino-2-methyl-phenol, 5-amino-2-methyl phenol, ccris 4582
PubChem CID 17818
Nombre IUPAC 5-amino-2-metilfenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylphenol
Punto de fusión 160°C to 162°C
Color Marrón
Cantidad 100 g
Beilstein 2802317
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo