Learn More
5-Amino-2-metilindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400287 1 g 1 g
11410287 5 g 5 g
11420287 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21694.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7570-49-2 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7570-49-2
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD02093426
Clave InChI JQULCCZIXYRBSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-methylindole, 2-methyl-5-aminoindole, 2-methylindole-5-ylamine, pubchem7273, acmc-209ozq, 2-methylindole-5-amine, 2-methyl-5-amino-1h-indole, bidd:gt0193, 5-amino-2-methyl-1h-indole, 2-methyl-1h-indol-5-ylamine
PubChem CID 2733992
Nombre IUPAC 2-metil-1H-indol-5-amina
SMILES CC1=CC2=CC(N)=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylindole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.19
Porcentaje de pureza 97%