Learn More
5-Amino-2-metilen-1,3,3-trimetilindolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline |
| CAS | 6872-05-5 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2/c1-8-12(2,3)10-7-9(13)5-6-11(10)14(8)4/h5-7H,1,13H2,2-4H3 |
| SMILES | CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(N)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 1,3,3-trimetil-2-metilideneindol-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 188.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1313 |