Learn More
5-amino-2-metilbenzotrifluoruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-methylbenzotrifluoride |
| CAS | 65934-74-9 |
| Fórmula molecular | C8H8F3N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (4-Methyl-3-trifluoromethylphenyl)amine, 3-Trifluoromethyl-4-methylaniline, 4-Amino-2-trifluoromethyltoluene, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-Metil-3-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0609 |