Learn More
5-amino-2-metilbenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30311183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311183 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30311183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6152402.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
CAS 65934-74-9
Fórmula molecular C8H8F3N
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (4-Methyl-3-trifluoromethylphenyl)amine, 3-Trifluoromethyl-4-methylaniline, 4-Amino-2-trifluoromethyltoluene, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-Metil-3-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 175.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0609