Learn More
5-Amino-2-metilbenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495667 2 g 2 g
11405677 10 g 10 g
11415677 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23631.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13382-43-9 | C8H8N2S | 164.23 g/mol
5-Amino-2-methylbenzothiazole is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-amino-2-metilbenzotiazol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13382-43-9
Fórmula molecular C8H8N2S
Peso molecular (g/mol) 164.23
Número MDL MFCD00226291
Clave InChI GPWQHYMVUZYWIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzo d thiazol-5-amine, 5-amino-2-methylbenzothiazole, 5-benzothiazolamine, 2-methyl, 2-methyl-5-benzothiazolamine, 2-methyl-5-aminobenzothiazole, 2-methylbenzothiazole-5-ylamine, 2-methyl-1,3-benzothiazol-5-ylamine, acmc-209v5w, cambridge id 5107842, 2-methylbenzothiazol-5-amine
PubChem CID 36229
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-benzotiazol-5-amina
SMILES CC1=NC2=CC(N)=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylbenzothiazole
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.22
Porcentaje de pureza 99%