Learn More
5-Amino-2-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477958 5 g 5 g
15487958 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61422.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50670-64-9
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.166
Número MDL MFCD00017608
Clave InChI YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
PubChem CID 2735365
Nombre IUPAC 5-amino-2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylbenzonitrile
Punto de fusión 88°C to 91°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido