Learn More
Ácido 5-amino-2-metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30311922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311922 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30311922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6143801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylbenzoic Acid
CAS 2840-04-2
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Amino-6-methylbenzoic Acid, 5-Amino-o-toluic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)cc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-2-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633