Learn More
Ácido 5-amino-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426548 1 g 1 g
15436548 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60078.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2840-04-2
Número MDL MFCD06208351
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 194°C to 199°C
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-amino-2-methyl-benzoic acid, 5-amino-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-aminobenzoic acid, 5-amino-o-toluic acid, 5-amino-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 5-amino-2-methyl, pubchem4980, 3-amino-6-methylbenzoic acid, ksc494q3t, 2-methyl-5-amino benzoic acid
Clave InChI FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-2-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 151.17
PubChem CID 10374614
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%