Learn More
Ácido 5-amino-2-metilbencenosulfónico, TRC
Código de producto. 17913465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17913465 2.5 g 2.50 g
17920845 250 mg 250 miligramos
17940655 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17913465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5773132.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-88-7
Fórmula molecular C7 H9 NO3 S
Peso molecular (g/mol) 187.216
Sinónimo 1-Amino-4-methylbenzene-3-sulfonic Acid, 2-Methyl-5-amino benzene sulfonic Acid, 3-Amino-6-methylbenzenesulfonic Acid, 3-Sulfo-4-methylaniline, 4-Amino-2-sulfotoluene, 4-Aminotoluene-2-sulfonic Acid, 4-Methyl-3-sulfoaniline, 4-Methylaniline-3-sulfonic Acid, 4-Toluidine-3-sulfonic Acid, 5-Amino-2-methyl-1-sulfobenzene, 5-Amino-o-toluenesulfonic Acid, NSC 22958, NSC 5586, p-Toluidine-o-sulfonic Acid
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-2-metil-benzenosulfónico
SMILES Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylbenzenesulfonic Acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO3S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0303