Learn More
5-amino-2-metilbencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30320325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320325 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30320325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6120301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 6973-09-7
Fórmula molecular C7 H10 N2 O2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide, Pazopanib related, GW 700143X
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cc1ccc(N)cc1S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 5-amino-2-metilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 186.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0463