Learn More
5-Amino-2-metilbencenosulfonamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide |
| Punto de fusión | 163°C to 164°C |
| Fórmula molecular | C31H48O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | fusidic acid, fusidine, ramycin, fucithalmic, fucidic acid, fucidin acid, fusidate, fucidin, flucidin, fucidate |
| Clave InChI | IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N |
| SMILES | CC1C2CCC3(C(C2(CCC1O)C)C(CC4C3(CC(C4=C(CCC=C(C)C)C(=O)O)OC(=O)C)C)O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-[(3R,4S,5S8, S9, S,10S, S,11R,13R,14S,16S)-16-acetiloxi-3,11-dihidroxi-4,8,10,14-tetrametil-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilideno]-6-metilhept-5enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 516.72 |
| PubChem CID | 3000226 |
| Show More |