Learn More
5-Amino-2-metilbencenosulfonamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436967 1 g 1 g
15446967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34056.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6973-09-7 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6973-09-7
Número MDL MFCD06681071
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Punto de fusión 163°C to 164°C
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-6-methylbenzenesulfonamide, 2-methyl-5-aminobenzene sulfonamide, 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 5-amino-2-methyl, 5-amino-2-methyl-benzenesulfonamide, 3-aminosulfonyl-4-methylaniline, pubchem14390, p-aminotoluol-sulfonamid, acmc-1bcyh, ksc495k6b
Clave InChI KTPBKMYOIFHJMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 5-amino-2-metilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 186.23
PubChem CID 235511
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 96%