Learn More
5-amino-2-metoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-methoxypyridine |
| CAS | 6628-77-9 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2-Methoxypyridin-5-yl)amine, 2-Methoxy-5-aminopyridine, 3-Amino-6-methoxypyridine, 6-Methoxy-3-aminopyridine, 6-Methoxy-3-pyridinamine, 6-Methoxy-3-pyridinylamine, NSC 59708 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(N)cn1 |
| Nombre IUPAC | 6-metoxipiridin-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0637 |