Learn More
5-Amino-2-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451800 5 g 5 g
11461800 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451800 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27528.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6628-77-9 | C6H8N2O | 124.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6628-77-9
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD00006264
Clave InChI UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
PubChem CID 81121
Nombre IUPAC 6-metoxipiridin-3-amina
SMILES COC1=NC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methoxypyridine
Punto de fusión 29°C to 31°C
Punto de ebullición 85°C to 90°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5735
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 98%