Learn More
5-Amino-2-metoxipiridina, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763003 5 g Frasco de vidrio 5 g
10383422 25 g Frasco de vidrio 25 g
10369223 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10763003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103950050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6628-77-9 | C6H8N2O | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6628-77-9
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00006264
Clave InChI UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
PubChem CID 81121
Nombre IUPAC 6-metoxipiridin-3-amina
SMILES COC1=NC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methoxypyridine
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 31.0°C
Color Marrón amarillento o rojo
Densidad 1.5750g/mL
Punto de ebullición 85.0°C to 90.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O(C5H3N)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 22,II,408
Gravedad específica 1.575
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-2-methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.