Learn More
5-Amino-2-metoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318315 5 g 5 g
11328315 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10234.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1687-53-2 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1687-53-2
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.154
Número MDL MFCD00010222
Clave InChI BLQFHJKRTDIZLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-4-methoxyaniline, 5-aminoguaiacol, 2-methoxy-5-aminophenol, phenol, 5-amino-2-methoxy, 5-amino-2-methoxy-phenol, pubchem3112, acmc-209dyt, 3-hydroxy4-methoxyaniline, 5-amino-2-methoxy phenol, 3-hydroxy-4-methoxylaniline
PubChem CID 74314
Nombre IUPAC 5-amino-2-metoxifenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methoxyphenol
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2717084
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.16
Porcentaje de pureza 98%